Przejdź do
B4813
BGP-15
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
762,00 zł
647,70 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N4O2· 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
647,70 zł
Cena katalogowa762,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
deionized water: 28 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.N\C(=N/OCC(O)CN1CCCCC1)c2cccnc2
InChI
1S/C14H22N4O2.2ClH/c15-14(12-5-4-6-16-9-12)17-20-11-13(19)10-18-7-2-1-3-8-18;;/h4-6,9,13,19H,1-3,7-8,10-11H2,(H2,15,17);2*1H
InChI key
ISGGVCWFTPTHIX-UHFFFAOYSA-N
General description
BGP-15 is a hydroxylamine derivative, which has cytoprotective and neuroprotective properties. It reduces phospho- c-Jun N-terminal kinase (pJNK) and p38 stress signalling. BGP-15 also stimulates non-specific serine/threonine protein kinase (AKT) and insulin-like growth factor 1 receptor (IGFR1) protective signalling. BGP-15 functions as an insulin sensitizer in an olanzapine-induced metabolic disorder. It protects cells against cell death and enhances the expression of heat shock protein (HSP). BGP-15 might be used to treat heart failure (HF) and atrial fibrillation (AF).[1]
Application
BGP-15 has been used to study its influence on proteasomal degradation of missense dystrophins.
Biochem/physiol Actions
BGP-15 is PARP inhibitor, HSP72 activator.
BGP-15 is PARP inhibitor, HSP72 activator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8874565840S5451
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
deionized water: 28 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B4813-25MG04061833217580
B4813-5MG04061833217597