Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 849,00 zł |
Informacje o tej pozycji
849,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Packaging
Other Notes
Suwa, A., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.158, 879.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (1H-NMR) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565840-10MG | 04055977191936 |