Przejdź do
C8874
CGP-37157
≥98% (HPLC), SERCA antagonist , powder
Synonim(y):
7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,5-dihydro-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
2346,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11Cl2NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CGP-37157, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2NC(=O)CSC(c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H11Cl2NOS/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(20-8-14(19)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,15H,8H2,(H,18,19)
InChI key
KQEPIRKXSUIUTH-UHFFFAOYSA-N
General description
CGP-37157 is a benzothiazepine compound, which is derived from clonazepam. It functions as a sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA) antagonist and ryanodine receptor channels (RyR) agonist. CGP-37157 regulates intracellular signaling of calcium in smooth, cardiac and skeletal muscle cells and non-muscle systems.
Application
CGP-37157 has been used as a mitochondrial sodium-calcium exchanger (mNCX) inhibitor to study the role of normal mitochondrial calcium dynamics in sustaining dendritic spinogenesis.
Biochem/physiol Actions
Specific inhibitor of mitochondrial Na+/Ca2+ exchange as well as sarcoplasmic reticulum calcium-stimulated ATPase and possibly other calcium channels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2761SML2760C5174
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CGP-37157
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)