Przejdź do
B4531
Biotin disulfide N-hydroxysuccinimide ester
>98%, powder
Synonim(y):
(2-[Biotinamido]ethylamido)-3,3′-dithiodipropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
1360,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H33N5O7S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
575.72
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
>98%
Form:
powder
1360,00 zł
Cena katalogowa1600,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCNC(=O)CCSSCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C22H33N5O7S3/c28-16(4-2-1-3-15-21-14(13-35-15)25-22(33)26-21)23-9-10-24-17(29)7-11-36-37-12-8-20(32)34-27-18(30)5-6-19(27)31/h14-15,21H,1-13H2,(H,23,28)(H,24,29)(H2,25,26,33)/t14-,15-,21-/m0/s1
InChI key
LWPHUVGDBNUVHA-GXZWQRSESA-N
Application
Biotinylation reagent incorporating a spacer with a cleavable disulfide linkage. Typically coupled to primary amine in the pH range 6.5-8.5. Cleavage of disulfide requires reducing agent allowing mild recovery of biotinylated compound.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2643D128406693014
assay
>98%
assay
≥98% (TLC)
assay
>97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A reagent for covalently attaching biotin to proteins via a cleavable connector arm.
C A Mouton et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 218(1), 101-108 (1982-10-01)
D Castelletti et al.
Clinical and experimental immunology, 136(2), 365-372 (2004-04-17)
Hodgkin's lymphoma patients treated with an anti-CD25 Ricin toxin A-chain (RTA)-based Immunotoxin (RFT5.dgA) develop an immune response against the toxic moiety of the immunoconjugate. The anti-RTA antibody response of 15 patients showing different clinical features and receiving different total amounts
M Ichikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(13), 1769-1773 (2001-06-27)
We have prepared several mechanism-based affinity-labeling agents for possible use in isolating N-acetylglucosaminidase, in which an N-acetylglucosamine is linked to an o-monofluoro- or difluoro-methyl phenoxy glycoside with or without a cleavable disulfide group in the tether to biotin.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B4531-100MG04061831503371
B4531-10MG04061833258699