Merck
914916
Sigma-Aldrich
Biotin-SS-tyramide
≥95%
Synonim(y):
N-(2-((3-(4-Hydroxyphenethylamino)-3-oxopropyl)disulfanyl)ethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Cleavable biotin-phenol, Cleavable biotin-tyramide linker
Wybierz wielkość
100 MG
1850,00 zł
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1850,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34N4O4S3
Masa cząsteczkowa:
526.74
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Biotin-SS-tyramide is a cleavable, biotinylated reagent for tyramide signal amplification used in many applications including immunohistochemistry, in situ hybridization, electron microscopy, ELISA, and others. It can be used together with both chromogenic and fluorescence visualization methods. The linker can also be used for synthesis of chemical biology tools for labeling target proteins in biological experiments and assays. It possesses dual functionality: enrichment via the biotin and an embedded disulfide bridge for cleavage under reducing conditions or by glutathione in the lysosome.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)