Przejdź do
B4500
Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
trypsin substrate, chromogenic, ≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
BAEE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
874,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N4O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.82
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
220-157-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3781694
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride, trypsin substrate
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HIXDELXKSSLIKB-YDALLXLXSA-N
General description
The prototype substrate for trypsin.
Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride is a substrate for trypsin. It is a nonprotein substrate used in spectroscopic assays.
Application
  • N
  • α-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride has been used as a substrate:
  • in peptidyl arginine deiminase (PPAD) assay in P. gingivalis vesicles
  • for assaying proteolytic activity of enzymatic extracts of papaya plant parts
  • in trypsin activity assay of the tail tendon fascicles from rat
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3279B3133B4750
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)