Przejdź do
B4750
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride
trypsin substrate
Synonim(y):
BANA, Nα-Benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
325,55 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
1538,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N5O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.94
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-015-4
Beilstein/REAXYS Number:
3823291
MDL number:
325,55 zł
Cena katalogowa383,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H
InChI key
BNGRKDJZQIGWQF-UHFFFAOYSA-N
General description
A chromogenic substrate for trypsin.
Application
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride has been used as a substrate in the BANA test to evaluate the inhibitory activity of stefin.[1] It has also been used as a substrate for the determination of Ki values of inhibitors toward trypsin.
Biochem/physiol Actions
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride (BANA) helps to determine the activities of cathepsin B and papain. BANA test is also useful in identifying the number of periodontal sites with periodontal pathogens. Presence of volatile sulfur compounds (VSCs), synthesized by oral bacteria in dental plaque or tongue coating can be colorimetrically confirmed by their ability to hydrolyze N-benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4875A2628B3279
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)