Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
358,00 zł
Nazwa produktu
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, ≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
suitability
suitable for substrate for trypsin
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
General description
Application
- for chymotrypsin and trypsin activity assay in enzymatic extract (EE) of M. tenellum and pancreatic tissue homogenates
- in trypsin and papain standard curve generation
- in serine protease and fibrinogenolytic assays of eupolytin1 protein
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| solubility acetone: water (1:1): 50 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow) | solubility acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| suitability suitable for substrate for trypsin | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?