Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 565,00 zł 423,75 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.22
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-807-8
Beilstein/REAXYS Number:
87860
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97%
Solubility:
1 M NaOH: soluble-10 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
Biological source:
synthetic
423,75 zł
Cena katalogowa565,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
1 M NaOH: soluble-10 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)[C@H](O)c1cnc2NC(N)=NC(=O)c2n1
InChI
1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h2-3,6,15-16H,1H3,(H3,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1
InChI key
LHQIJBMDNUYRAM-DZSWIPIPSA-N
Application
6-Biopterin is an oxidation product from the melanogenesis regulating cofactor (6R)5,6,7,8 tetrahydrobiopterin (6-BH4). In vitro, 6-Biopterin is cytotoxic to melanocytes. However, in vivo, 6-Biopterin is rapidly and sequentially reduced back to 6-GH4 via q-BH2. Recent studies suggest that 6-Biopterin among other pteridines may be a useful non-invasive biomarker for cancer.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 1 M NaOH: soluble-10 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| assay ≥97% | assay ≥94% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form - | form powder or crystals | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B2517-5MG | 04061833426869 |
| B2517-50MG | 04061833045398 |
| B2517-25MG | 04061833426852 |