Przejdź do
19565
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-erythro-biopterin sulfate
≥96% (HPLC), powder or crystals
Synonim(y):
(6S)-2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-4-tetrahydro-(1H)-pteridinone sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
527,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N5O3 · xH2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.25 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
527,00 zł
Cena katalogowa620,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-erythro-biopterin sulfate, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(NC[C@]([C@@H](O)[C@@H](O)C)([H])N2)NC(N)=N1.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4-,6-;/m0./s1
InChI key
YCBVHESKFWFUMG-NXYGYYFTSA-N
Biochem/physiol Actions
Important metabolite of the folate biosynthesis pathway. Stereochemistry of biopterin cofactor[1], tetrahydrobiopterin biosynthesis, regeneration and functions[2].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3727268903B2517
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19565-50MG04061833228050
19565-10MG04061833228043