Przejdź do
37272
7,8-Dihydro-L-biopterin
≥94% (HPLC)
Synonim(y):
2-amino-6-(1,2-dihydroxypropyl)-7,8-dihydro-3H-pteridin-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
637,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.23
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
536551
Assay:
≥94% (HPLC)
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H](O)C1=NC2=C(NC1)N=C(N)NC2=O
InChI
1S/C9H13N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h3,6,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m1/s1
InChI key
FEMXZDUTFRTWPE-AWFVSMACSA-N
Application
  • A Landscape of Metabonomics for Intermingled Phlegm and Blood Stasis and Its Concurrent Syndromes in Stable Angina Pectoris of Coronary Heart Disease.: This study by Zheng et al. (2022) explores the metabolic profiles associated with phlegm and blood stasis syndromes in patients with stable angina pectoris. The research highlights the role of various metabolites, including 7,8-Dihydro-ʟ-biopterin, in the pathophysiology of these syndromes, suggesting potential diagnostic and therapeutic targets (Zheng et al., 2022).
  • Three-dimensional structure of human tryptophan hydroxylase and its implications for the biosynthesis of the neurotransmitters serotonin and melatonin.: Wang et al. (2002) present the crystal structure of human tryptophan hydroxylase, providing detailed insights into the enzyme′s interaction with cofactors such as 7,8-Dihydro-ʟ-biopterin. This structural information is crucial for developing drugs targeting neurotransmitter biosynthesis pathways (Wang et al., 2002).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B251719565S4068
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Please provide the solubility information for 7,8-Dihydro-L-Biopterin, As it is a highly unstable molecule how you are establishing the chromatographic purity. Can you provide the information of diluent you are using for it.
    1 answer
    1. This product is soluble in acidic and neutral conditions. The measurement details for establishing chromatographic purity are proprietary.