Przejdź do
B1901
Bradykinin Fragment 2-9
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
163,20 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
744,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H61N11O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
904.02
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
163,20 zł
Cena katalogowa192,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)C4CCCN4C(=O)C5CCCN5)C(O)=O
InChI
1S/C44H61N11O10/c45-44(46)48-20-8-16-30(43(64)65)51-38(59)32(24-28-13-5-2-6-14-28)52-40(61)35-18-10-22-55(35)42(63)33(26-56)53-37(58)31(23-27-11-3-1-4-12-27)50-36(57)25-49-39(60)34-17-9-21-54(34)41(62)29-15-7-19-47-29/h1-6,11-14,29-35,47,56H,7-10,15-26H2,(H,49,60)(H,50,57)(H,51,59)(H,52,61)(H,53,58)(H,64,65)(H4,45,46,48)
InChI key
ZZHVXIPXTCBVBE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Inhibits ACE (angiotensin converting enzyme) and potentiates bradykinin (BK).
The des-arginine-1 bradykinin (BK) peptide (2-9) has no detectable contractile activity, inhibits ACE (angiotensin converting enzyme) and potentiates BK.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1401K1632SAB5701001
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
liquid
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
human ... KNG1(3827), KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
human ... KNG1(3827)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)