Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł |
Informacje o tej pozycji
465,00 zł
biological source
human plasma
Quality Level
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble 0.1 mg protein/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KNG1(3827), KNG1 (includes EG:3827)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source - | biological source human plasma |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
| solubility H2O: soluble 0.1 mg protein/mL | solubility - | solubility - | solubility water: soluble ≥0.500 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... KNG1(3827), KNG1 (includes EG:3827)(3827) | Gene Information human ... HPX(3263) | Gene Information - | Gene Information human ... FN1(2335) |
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| K1632-.1MG | 04061833421086 |