Przejdź do
B1758
Biocytin hydrochloride
≥98% (TLC), suitable for drug transporter assays
Synonim(y):
Nε-Biotinyl-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
874,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28N4O4S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.48 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Biocytin hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
drug transporter assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(CCCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N4O4S.ClH/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14;/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);1H
InChI key
FMGQMNFQNPUYBS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biotinylated dextran amine and biocytin hydrochloride are useful tracers for the study of retinal projections in the frog.: This paper highlights the application of biocytin hydrochloride in tracing retinal projections in amphibians. The study demonstrates the efficacy of biocytin hydrochloride in neuroanatomical mapping, facilitating research in visual system development and function (Scalia et al., 1997).
Biochem/physiol Actions
Biocytin is used as a substrate to study the specificity and kinetics of biotinidase(s), to measure biotinidase deficiency and as a model compound to study various uptake mechanisms of cells and tissues.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4261A201096629
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white to off-white
color
colorless to white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)