Wybierz wielkość
261,00 zł
486,00 zł
708,00 zł
1050,00 zł
2400,00 zł
261,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Biocytin, ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +53°, c = 1.05% in 0.1 M NaOH(lit.)
technique(s)
drug transporter assay: suitable
color
white to off-white
mp
~245 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H28N4O4S/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t10-,11-,12-,14-/m0/s1
InChI key
BAQMYDQNMFBZNA-MNXVOIDGSA-N
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) drug transporter assay: suitable | technique(s) drug transporter assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]20/D +53°, c = 1.05% in 0.1 M NaOH(lit.) | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B4261-25MG | 04061833429518 |
| B4261-100MG | 04061833429457 |
| B4261-250MG | 04061833429464 |
| B4261-50MG | 04061833429525 |
| B4261-5MG | 04061832415215 |