Przejdź do
B1427
H-89 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, PKA inhibitor
H-89 dihydrochloride hydrate
Synonim(y):
N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20BrN3O2S · 2HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.28 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
H-89 dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Brc1ccc(\C=C\CNCCNS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1
InChI
1S/C20H20BrN3O2S.2ClH.H2O/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20;;;/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2;2*1H;1H2/b3-2+;;;
InChI key
GKFFJFGBWAGAFD-HZBIHQSRSA-N
Application
H-89 dihydrochloride hydrate has been used in the inhibition of protein kinase A in Leydig cells, primary calvarial osteoblasts (pOBs), rat granulosa cell line (LH-15 cells) and human umbilical vein endothelial cells (HUVECs).
Biochem/physiol Actions
Selective, potent inhibitor of cAMP-dependent protein kinase.
H-89 dihydrochloride hydrate is a selective inhibitor of protein kinase A (PKA). It also inhibits potassium (K+) current in rat myocytes. It mediates Na+ transport by interacting with α subunits of epithelial Na+ channel (ENaC).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the PKA & PKG and PKB/Akt pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9656SML0853D6196
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
off-white
color
-
color
white to beige
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review