Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 846,00 zł | |
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
846,00 zł
Quality Level
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FC82291, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 37 kDa
species reactivity
rat, kangaroo rat, canine, bovine, human, mouse, monkey, hamster
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable using 2% formaldehyde-acetone or 10% formalin/methanol-1% NP-40, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 0.2-0.4 μg/mL using a whole extract of 3T3 (mouse fibroblasts) cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPM1(4869)
mouse ... Npm1(18148)
rat ... Npm1(25498)
General description
Phosphorylation causes the dissociation of B23 from the centrosome and enables the duplication of the centrosome during cell mitosis. B23 was also found to be involved in pro-myelocytic leukemia in which the gene for B23 fuses with retinoic acid receptor a (RARa). As a consequence, a fusion protein (60-7 0 kDa) is produced containing parts of the two genes.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... NPM1(4869) | Gene Information Monkey ... ALKBH3(715921) | Gene Information human ... NPM1(4869) | Gene Information human ... NPM1(4869) |
| species reactivity rat, kangaroo rat, canine, bovine, human, mouse, monkey, hamster | species reactivity rat, hamster, monkey, bovine, canine, human, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone FC82291, monoclonal | clone hABH3-99, monoclonal | clone 3B2, monoclonal | clone 1B11, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B0556-.2ML | 04061833419915 |
| B0556-25UL | 04061838448118 |
| B0556-100UL | 04061837864605 |