Kluczowe dokumenty
A8353
Sigma-Aldrich
Anti-hABH3 antibody, Mouse monoclonal
clone hABH3-99, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Human AlkB Homologue 3, Monoclonal Anti-hABH3 antibody produced in mouse
Wybierz wielkość
200 μL
2110,00 zł
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2110,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
hABH3-99, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, hamster, monkey, bovine, canine, human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of 293T cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Ludzki homolog alkB 3, dioksygenaza zależna od alfa-ketoglutaranu (hABH3) znajduje się głównie w nukleoplazmie i cytoplazmie.[1] Przeciwciało anty-hABH3, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy hABH3-99 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (komórki NS1) i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych hABH3, sprzężonych z hemocyjaniną limfatyczną (KLH).
Specyficzność
Mouse Monoclonal Anti-hABH3 wiąże się z ludzkim, małpim, bydlęcym, psim, szczurzym, chomiczym i mysim hABH3. Nie rozpoznaje hABH1 ani hABH2. Epitop przeciwciała znajduje się w obrębie aminokwasów 2-16 ludzkiego hABH3.
Zastosowanie
  • Mouse Monoclonal Anti-hABH3 został użyty w:
  • western blot
  • immunohistochemia[1]
  • immunoprecypitacja
  • pośredni test immunoenzymatyczny (ELISA)
Mouse Monoclonal Anti-hABH3 może być stosowany do western blot (1-2 μg/mL), immunohistochemii, immunoprecypitacji, pośredniego testu ELISA i badań mikromacierzy.
Działania biochem./fizjol.
Ludzki homolog alkB 3, dioksygenaza zależna od α-ketoglutaranu (hABH3) bierze udział w naprawie alkilowanego RNA. Przeciwciało to służy jako ważne narzędzie do badania regulacji enzymów naprawczych DNA/RNA.
hABH3 jest zależną od Fe(II) dioksygenazą zaangażowaną w naprawę uszkodzeń DNA wywołanych alkilacją. Mutacje hABH3 analizowano w pediatrycznych guzach mózgu.
Mouse Monoclonal Anti-hABH3 wiąże się z ludzkim, małpim, bydlęcym, psim, szczurzym, chomiczym i mysim hABH3. Nie rozpoznaje hABH1 ani hABH2. Epitop przeciwciała znajduje się w obrębie aminokwasów 2-16 ludzkiego hABH3.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4 i 15 mM azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human and bacterial oxidative demethylases repair alkylation damage in both RNA and DNA
Aas PA, et al.
Nature, 421(6925), 859-859 (2003)
Valentina Cetica et al.
Journal of neuro-oncology, 94(2), 195-201 (2009-03-18)
Alkylating agents, commonly used for brain tumor therapy, induce DNA and RNA lesions that, if not repaired, drive cells to apoptosis. Thus, cellular mechanisms that are responsible for nucleic acid repair are possibly involved in drug resistance. This work analyzes
Norihisa Uemura et al.
Cancer science, 100(9), 1612-1622 (2009-06-30)
To identify the molecular background of esophageal cancer, we conducted a proteomics study using an antibody microarray consisting of 725 antibodies and surgical specimens from three cases. The microarray analysis identified 24 proteins with aberrant expression in esophageal cancer compared