WH0004869M1
Monoclonal Anti-NPM1 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-B23, Anti-NPM, Anti-nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPM1(4869)
Opis ogólny
Nucleophosmin 1 (NPM1) is an important multifunctional protein mainly located in the nucleolus. This gene is located on human chromosome 5q35.
Immunogen
Sequence
MEDSMDMDMSPLRPQNYLFGCELKADKDYHFKVDNDENEHQLSLRTVSLGAGAKDELHIVEAEAMNYEGSPIKVTLATLKMSVQPTVSLGGFEITPPVVLRLKCGSGPVHISGQHLVAVEEDAESEDEEEEDVKLLSISGKRSAPGGGSKVPQKKVKLAADEDDDDDDEEDDDEDDDDDDFDDEEAEEKAPVKKSIRDTPAKNAQKSNQNGKDSKPSSTPRSKGQESFKKQEKTPKTPKGPSSVEDIKAKMQASIEKGGSLPKVEAKFINYVKNCFRMTDQEAIQDLWQWRKSL