Przejdź do
A9809
Amsacrine hydrochloride
≥98% (TLC), DNA topoisomerase II inhibitor, powder
Synonim(y):
4-(9-Acridinylamino)-N-(methanesulfonyl)-m-anisidine hydrochloride, m-AMSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19N3O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.92
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amsacrine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
red to brown
mp
197-199 °C (lit.)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (with heat and sonication), 30% ethanol: 4 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.COc1cc(NS(C)(=O)=O)ccc1Nc2c3ccccc3nc4ccccc24
InChI
1S/C21H19N3O3S.ClH/c1-27-20-13-14(24-28(2,25)26)11-12-19(20)23-21-15-7-3-5-9-17(15)22-18-10-6-4-8-16(18)21;/h3-13,24H,1-2H3,(H,22,23);1H
InChI key
WDISRLXRMMTXEV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Amsacrine hydrochloride has been used:
  • as a topoisomerase poison in bacteriophage T4 topoisomerase assay[1]
  • as a topoisomerase inhibitor in Drosophila cell line, Kc167 [2]
  • as an antileukemia drug to test its effect on p53 transcriptional activity in tumor xenografts[3]
  • as a topoisomerase II poison in dose-response assays in C elegans[4]
Biochem/physiol Actions
Amsacrine (m-AMSA) is a derivative of acridine[5] and an antileukemia drug.[3] It is an anticancer drug with antineoplastic activity that targets topoisomerase II.[5] AMSA is an apoptosis inducer[6] and favors the accumulation of double-stranded breaks (DSBs).[2] It also inhibits the expression of matrix metallopeptidase 2 (MMP-2) and MMP-9 expression in leukemia cells by generating reactive oxygen species (ROS). AMSA serves as an adjuvant in trabeculectomy surgery.[6]
Amsacrine hydrochloride is a DNA topoisomerase II inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0365G3796B5188
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Gene Information
human ... TOP2A(7153), TOP2B(7155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL (with heat and sonication), 30% ethanol: 4 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)