Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 401,00 zł 340,85 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,85 zł
Cena katalogowa401,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Schering Plough
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H
InChI key
LJBSAUIFGPSHCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B5188-10MG | 04061833433638 |
| B5188-50MG | 04061833433645 |