Merck
PZ0365
Sigma-Aldrich
CP-376395 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Pyridinamine, N-(1-ethylpropyl)-3,6-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), CP376395 hydrochloride, N-(1-Ethylpropyl)-3,6-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenox y)-4-pyridinamine hydrochloride
Wybierz wielkość
5 MG
443,00 zł
25 MG
1680,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
443,00 zł
25 MG
1680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC1=C(NC(CC)CC)C=C(C)N=C1OC2=C(C)C=C(C)C=C2C.[H]Cl
InChI
1S/C21H30N2O.ClH/c1-8-18(9-2)23-19-12-16(6)22-21(17(19)7)24-20-14(4)10-13(3)11-15(20)5;/h10-12,18H,8-9H2,1-7H3,(H,22,23);1H
Klucz InChI
UDIOZDHQQNYISB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
CP-376395 jest silnym i selektywnym antagonistą receptora CRF1, który, jak wykazano, odgrywa ważną rolę w pośredniczeniu w behawioralnych i endokrynologicznych reakcjach na strach i stres.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuhpyng L Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1385-1392 (2008-02-22)
An orally active clinical candidate of corticotropin-releasing factor 1 (CRF 1) antagonist 1 showed a significant positive food effect in dog and human after oral administration. Efforts to address the food effect issue led us to explore and discover compounds
Jeffrey A Simms et al.
Addiction biology, 19(4), 606-611 (2013-02-01)
Corticotrophin-releasing factor (CRF) is a mediator of stress responses and a key modulator of ethanol-mediated behaviors. We report here that the CRF receptor 1 (CRF-R1) antagonist, CP-376395 reduces 20% ethanol consumption in animals trained to consume ethanol on an intermittent
Andrew S Dore et al.
Current molecular pharmacology, 10(4), 334-344 (2017-02-12)
The structural analysis of class B G protein-coupled receptors (GPCR), cell surface proteins responding to peptide hormones, has until recently been restricted to the extracellular domain (ECD). Corticotropin-releasing factor receptor type 1 (CRF1R) is a class B receptor mediating stress