Przejdź do
N149
Nimodipine
≥98% (HPLC), L-type Ca2+ channel antagonist, powder
Synonim(y):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
266-127-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nimodipine,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
color
off-white to yellow
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
originator
Bayer
SMILES string
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
InChI key
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Nimodipine has been used:
  • as a L-type calcium channel (LTCC) inhibitor, to evaluate its neuroprotective activity in the vibrosections
  • as a standard, in the enantioseparation of chiral drugs by high performance liquid chromatography (HPLC)
  • in the pharmacological studies for the measurement of spine voltage escape
Biochem/physiol Actions
Nimodipine is a potent L-type Ca2+ channel antagonist.
Nimodipine enhances the survival of dopaminergic substantia nigra neurons.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1463858BP651N144
Nimodipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1463858
Nimodipine
Nimodipine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP651
Nimodipine
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
>95%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, H2O: insoluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 15 mg/mL, DMSO: 17.5 mg/mL, H2O: insoluble
color
off-white to yellow
color
-
color
-
color
yellow to green
Gene Information
human ... ADORA3(140), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNG1(786), NR3C2(4306)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... ADORA3(140), CACNG1(786), KCNH1(3756), TTR(7276)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuri C Martins et al.
Malaria journal, 12, 138-138 (2013-04-27)
Human cerebral malaria (HCM) is a life-threatening complication caused by Plasmodium falciparum infection that continues to be a major global health problem despite optimal anti-malarial treatment. In the experimental model of cerebral malaria (ECM) by Plasmodium berghei ANKA, bolus administration
Dendritic spines prevent synaptic voltage clamp
Beaulieu-Laroche L and Harnett MT
Neuron, 97(1), 75-82 (2018)
Ester Ponzetto et al.
Journal of neurosurgery, 119(5), 1125-1128 (2013-08-27)
The authors describe a rare case of central auditory dysfunction induced by cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH). A 55-year-old woman who was admitted after aneurysmal SAH developed cerebral vasospasm on Day 3 affecting mainly the right middle cerebral
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N149-100MG04061834109280
N149-500MG04061832962252