Przejdź do
A9298
Methyl arachidonate
≥99% (GC)
Synonim(y):
Arachidonic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714445
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Mortierella alpina
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
OFIDNKMQBYGNIW-ZKWNWVNESA-N
Application
  • Lipid peroxidation products mediate the formation of 8-hydroxydeoxyguanosine in DNA.: This article explores the role of lipid peroxidation products, specifically those involving methyl arachidonate, in causing oxidative DNA damage, indicating the compound′s influence on cellular aging and disease processes (Park JW et al., 1992).
Biochem/physiol Actions
Unlike most unsaturated fatty acid methyl esters, methyl arachidonate is a potent activator of protein kinase C at 5–50 μM. At the low end of the effective concentration range, the effect is due to cyclooxygenase products, while lipoxygenase products mediate the effect at higher concentrations.
Unlike most unsaturated fatty acid methyl esters, methyl arachidonate is a potent activator of protein kinase C.
Packaging
Sealed ampule under vacuum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3881A9135A9010
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
Mortierella alpina
biological source
-
biological source
fungus
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
solid
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenjia Tang et al.
Bioresource technology, 196, 559-565 (2015-08-22)
A novel two-step enzymatic method is described in this study to synthesize symmetrical triacylglycerols (TAGs) with arachidonic acid (ARA) at the sn-2 position. The processes included the synthesis of 2-monoacylglycerols (2-MAGs) rich in 2-arachidonoylglycerol (2-AG) by enzymatic ethanolysis and the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A9298-50MG04061833402290
A9298-100MG04061838254696
Questions
  1. Wie ist die Dichte von A9298. Ich muss eine Stammlösung herstellen und benötige dringend diese Auskunft!!
    1 answer
    1. The density of the product is not validated, however, a density of 0.9168 g/mL has been reported in the literature.