Przejdź do
A9010
Ethyl arachidate
≥99%
Synonim(y):
Ethyl eicosanoate, Ethyl ester of eicosanoic acid, Arachidic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.58
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
YBKSMWBLSBAFBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimizing the Design of Blood-Brain Barrier-Penetrating Polymer-Lipid-Hybrid Nanoparticles for Delivering Anticancer Drugs to Glioblastoma.: This study explores the development of nanoparticles that can cross the blood-brain barrier to deliver anticancer drugs directly to glioblastoma, utilizing ethyl arachidate in their composition to enhance drug encapsulation and targeting (Ahmed et al., 2021).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9135A3881A9298
biological source
synthetic (organic)
biological source
fungus
biological source
-
biological source
Mortierella alpina
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
liquid
form
powder
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A9010-10G04061833608241
A9010-1G04061833401156