Przejdź do
A9135
Ethyl arachidonate
≥98.5% (GC), liquid
Synonim(y):
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid ethyl ester, Arachidonic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
766,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
766,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fungus
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12,14-15,17-18H,3-7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
InChI key
SNXPWYFWAZVIAU-GKFVBPDJSA-N
Biochem/physiol Actions
Arachidonic acid (AA) is an unsaturated omega-6 fatty acid constituent of the phospholipids of cell membranes. Phospholipase A2 releases AA from the membrane phospholipids in response to inflammation. AA is subsequently metabolized to prostaglandins and thromboxanes by at least two cyclooxygenase (COX) isoforms, to leukotrienes and lipoxins by lipoxygenases, and to epoxyeicosatrienoic acids via p450-catalyzed metabolism. AA and its metabolites play important roles in a variety of biological processes, including signal transduction, contraction, chemotaxis, and cell proliferation, differentiation and apoptosis. AA has been demonstrated to bind to the α subunit of G protein and inhibit the activity of Ras GTPase-activating proteins (GAPs). Cellular uptake of AA is energy dependent and involves protein-facilitated transport across the plasma membrane.
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9010A3881A9298
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
biological source
fungus
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
Mortierella alpina
form
liquid
form
solid
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A9135-500MG04061833268148
A9135-100MG04061833268124
A9135-10MG04061833268131
A9135-1G04061826656211