Przejdź do
A8751
Adenine hydrochloride hydrate
≥99%, powder
Synonim(y):
Adenine hydrochloride, Adenine,monohydrochloride, 6-Aminopurine hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
170,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.59 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenine hydrochloride hydrate, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenine is a purine nucleobase with a wide range of chemical and biochemical roles in vivo and in vitro. It is a regulatory molecule and a component of DNA, RNA, cofactors (NAD, FAD), and signaling molecules (cAMP).
Application
Adenine hydrochloride hydrate has been used:
  • as a supplement in a rich medium for galactose induction during yeast cell culture.[1]
  • for the incubation of MiaPaCa2 cell lines for cell viability and co-culture assay.
  • as a component of the Pombe Glutamate (PMG)media for the germination of Schizosaccharomyces pombe.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3159A9795A8626
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hydrochloride hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)