Przejdź do
A8626
Adenine
≥99%, synthetic, powder
Synonim(y):
6-Aminopurine, Vitamin B4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
765,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.13
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-796-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5777
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
Storage temp.:
room temp
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenine, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
color
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenine is a purine nucleobase. It is part of DNA, and RNA. Adenine is also a component of cofactors (NAD, FAD) and signaling molecules (cAMP).
Application
Adenine is suitable for use:
  • as a component of boron-deficient media to grow yeast in order to assess whether yeast growth is stimulated by boron[1]
  • as a food supplement for adult rats to investigate the effects of dietary adenine overload[2]
  • as a nucleic acid base supplement in the basal media used to grow anaerobic Bacillus mojavensis and Bacillus subtilis in a study to show that DNA or deoxyribonucleosides are required for the anaerobic growth of these bacteria[3]
  • as an additive to investigate the effects of adenine on CH4 production and on fermentation by ruminal batch cultures from nonlactating Holstein cows[4]
  • as a part of adenine diet in rats in a study to identify blood markers for early stages of adenine-induced chronic kidney disease (CKD)[5]
Biochem/physiol Actions
Adenine is essential for many in vivo and in vitro biochemical processes. Adenine is converted to adenosine with ribose. On phosphorylation, it forms AMP, ADP and ATP. ATP is the energy currency of the cell and is required during cellular metabolism. Adenine is metabolized to is 2,8-dihydroxyadenine, which on accumulation in proximal tubules leads to the induction of chronic kidney disease (CKD) with severe anemia in rats. Adenine based derivatives elicit antiviral functionality against dsDNA viruses and are exploited for generating antiviral scaffolds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5665A2786A0230000
Adenine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230000
Adenine
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)