Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 156,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
156,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a component of FAD cell culture media[1]
- In maintaining organotypic cultures for recreating stratified epithelium from primary cell cultures
- In limbal-corneal epithelial culturing and keratinocytes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source non-animal source | biological source synthetic (inorganic) |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 1 g/10 mL, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, blue |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line BioReagent |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hydrochloride hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?