Przejdź do
A8598
Ancitabine hydrochloride
Synonim(y):
2,2′-Anhydro-(1-β-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cyclo-C, Cyclocytidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N3O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
233-515-6
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
SMILES string
Cl[H].OC[C@H]1[C@H](O)O[C@@H]2[C@H]1OC3=NC(=N)C=C[N@@H]23
InChI
1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
Application
Ancitabine hydrochloride is an antineoplastic agent for the treatment of lymphatic leukemia and sinus acceleration.
Biochem/physiol Actions
Antineoplastic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1768C6645251010
form
powder
form
crystalline
form
crystalline
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tyramine-like effect of cyclocytidine (2,2'-anhydro-1-β-arabinofuranosylcytosine hydrochloride), an antineoplastic agent
Oguro, K., Hashimoto, K.
The Journal of Experimental Medicine, 124, 83-90 (1978)
M Hewish et al.
British journal of cancer, 108(4), 983-992 (2013-01-31)
DNA mismatch repair deficiency is present in a significant proportion of a number of solid tumours and is associated with distinct clinical behaviour. To identify the therapeutic agents that might show selectivity for mismatch repair-deficient tumour cells, we screened a
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A8598-1G04061826740965