Please see the link below to for the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/218/613/c6645pis.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 339,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł 1453,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
339,00 zł
Nazwa produktu
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride, crystalline
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline
mp
197-198 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5.ClH/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8;/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16);1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (inorganic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (HPLC) |
| form crystalline | form crystalline | form powder or crystals | form solid |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 1 mM |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi I need the insert of this product please. Can you send me please? the batch number is SLCD2059