Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
105, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, rat, chicken, mouse
technique(s)
flow cytometry: 2.5 μg using using retinoic acid-differentiated NTera-2 human testicular embryonic carcinoma cell line (per 106 cells), immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using using NTera-2 human cell line
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 105, monoclonal | clone O1, monoclonal | clone O4, monoclonal | clone PRMT5-21, monoclonal |
| species reactivity human, rat, chicken, mouse | species reactivity mouse, chicken, rat, human | species reactivity mouse, rat, chicken, human | species reactivity mouse, hamster, bovine, canine, monkey, rat, human, chicken |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A8229-100UG | 04061833380239 |