Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
O4, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse, rat, chicken, human
technique(s)
flow cytometry: 0.25 μg/106 cells (rate differentiated cortical stem cells), immunocytochemistry: 1-10 μg/mL
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OMG(4974)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O7139-50UG | 04061834248415 |