Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1430,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
O1, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse, chicken, rat, human
technique(s)
flow cytometry: 2.5 μg using 2.5 x 106 cells, immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using fixed cells
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OMG(4974)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity mouse, chicken, rat, human | species reactivity mouse, rat, chicken, human | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human |
| clone O1, monoclonal | clone O4, monoclonal | clone 70625.111, monoclonal | clone St-1, monoclonal |
| Gene Information human ... OMG(4974) | Gene Information human ... OMG(4974) | Gene Information human ... IL18R1(8809) | Gene Information human ... KIAA0196(9897) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O7014-50UG | 04061834248361 |