Przejdź do
A7400
D-2-Aminoadipic acid
Synonim(y):
(R)-2-Aminohexanedioic acid, D-Homoglutamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724347
Form:
powder
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
InChI key
OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Gene Information
Application
D-2-Aminoadipic acid has been used as an inhibitor of glutamine synthetase in spontaneously immortalized human cell line MIO-M1.[1]
Biochem/physiol Actions
D-2-Aminoadipic acid is a glutamate analog.[2] It acts as an inhibitor of glutamate synthetase.[1] D-2-Aminoadipic acid exhibits gliotoxicity towards mitotic astrocytes.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7275219096855987
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
rat ... Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm6(24419)
Gene Information
human ... GLUL(2752), LGSN(51557)
rat ... Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419)
Gene Information
rat ... Slc1a3(29483)
Gene Information
-
mp
208-210 °C (lit.)
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-2-Aminoadipic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A7400-1G04061826688434