Przejdź do
855987
D-Valine
≥98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(R)-α-Aminoisovaleric acid, D-2-Amino-3-methylbutanoic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
208,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
454,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-368-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721135
208,50 zł
Cena katalogowa278,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Valine, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
optical activity
[α]23/D −32.0 to −24.0°, c = 8 in 6 M HCl
optical purity
ee: 99% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9464094619V0500
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥98% (HPLC)
optical activity
[α]23/D −32.0 to −24.0°, c = 8 in 6 M HCl
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
mp
295 °C (dec.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
optical purity
ee: 99% (GLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Valine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)