Przejdź do
A7275
L-2-Aminoadipic acid
≥98% (TLC), powder, glutamine synthetase inhibitor
Synonim(y):
(S)-2-Aminohexanedioic acid, L-Homoglutamic acid, Aad
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724348
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-2-Aminoadipic acid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
InChI key
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
General description
L-2-Aminoadipic acid/α-aminoadipate is a gliotoxin and is a structural analog of glutamine. It is generated by the catabolism of lysine saccharopine (SAC)/pipecolic acid (PIP) pathways.
Application
L-2-Aminoadipic acid has been used as a gliotoxin specific for astrocytes in rat. It has also been as an internal standard in the amino acid analysis from fermented food sample.
Biochem/physiol Actions
L-2-Aminoadipic acid inhibits glutamine synthetase and γ-glutamylcysteine synthetase. It modulates glucose metabolism and is present in higher levels in diabetic patients. L-2-Aminoadipic acid plays a key role in suppressing autophagy in C2C12 myotubes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0637A740011189
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.5% (T)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... GLUL(2752), LGSN(51557)
rat ... Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419)
Gene Information
rat ... Grin2b(24410)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm6(24419)
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
mp
196-198 °C (lit.)
mp
208-210 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-2-Aminoadipic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)