Przejdź do
A6981
Acamprosate calcium
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic acid calcium salt (2:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
614,00 zł
521,90 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10Ca0.5NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-665-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
521,90 zł
Cena katalogowa614,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)NCCCS(=O)(=O)O[Ca]OS(=O)(=O)CCCNC(C)=O
InChI
1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
InChI key
BUVGWDNTAWHSKI-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Acamprosate calcium is a GABA γ-aminobutyric acid agonist.
Acamprosate calcium is a synthetic analog of γ-aminobutyric acid (GABA) and a GABAB receptor agonist.[1] Acamprosate calcium has been used in alcohol dependence treatments[2] and may be an effective augmentation therapy anxiety patients.[3]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1000554SML0488SML0234
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acamprosate calcium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)