Przejdź do
SML0488
Dobesilate Calcium
≥98% (HPLC), fibroblast growth factor (FGF) inhibitor, powder
Synonim(y):
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid calcium salt, 205E, Calcium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, Calcium Dobesilate, Hydroquinone calcium sulfonate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5O5S · 0.5Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.20
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dobesilate Calcium, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[Ca++].Oc1ccc(O)c(c1)S([O-])(=O)=O.Oc2ccc(O)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
InChI key
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
General description
Dobesilate calcium belongs to the family of fibroblast growth factor (FGF) inhibitors.
Application
Dobesilate calcium has been used to study its interference in different in vitro assay systems for the determination of creatinine, uric acid, cholesterol, and triglycerides.
Biochem/physiol Actions
Dobesilate Calcium is a vasoprotectant used as a treatment for chronic venous disease, diabetic retinopathy and other microvascular disorders. Its mechanism of action is not fully understood. It appears that dobesilate calcium increases endothelial nitric oxide levels by enhancing the activity of nitric oxide synthase and decreasing capillary hyperpermeability. Also in diabetic retinopathy dobesilate calcium prevents the blood-retinal barrier breakdown induced by diabetes by restoration of the tight junction protein, and decreasing the leukocyte adhesion to retinal vessels.
Dobesilate Calcium is a vasoprotectant.
Dobesilate calcium inhibits the action of fibroblast growth factor by binding to its heparin-binding domain. It is also useful in treating rosacea and psoriasis, characterized with uncontrolled angiogenesis and vascular endothelial growth factor overexpression.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6981C025000021236
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
98.5-102% (KT)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)