Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł |
Informacje o tej pozycji
404,00 zł
Quality Level
form
emulsion (aqueous)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable
density
0.97 g/mL at 25 °C
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
(Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation)
General description
Application
- in bioreactor culture for Staphylococcal enterotoxin C (SEC) production.
- to prevent foam formation during the aerobic treatment of sludge.
- to study the impact of surface tension on bioaerosol generation during bubbling.
Features and Benefits
- Molecular biology grade and tested for use in bacterial fermentation.
- Extremely effective foam suppressor for aqueous and non-aqueous systems.
- Made of 100% active silicone polymer, free of emulsifiers.
- Typically, effective at 1-100 ppm.
- Product will be stable in the pH range of 5 to 9.
- Can be directly added to a fermentation medium but it is not recommended that it be pumped to a fermenter on an as-needed basis.
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form emulsion (aqueous) | form suspension | form emulsion (aqueous) | form emulsion (aqueous) |
| suitability (Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation) | suitability - | suitability (Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation) | suitability (Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation) |
| application(s) microbiology | application(s) - | application(s) microbiology | application(s) microbiology |
| technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>213.8 °F - closed cup
flash_point_c
> 101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
556-67-2 + 541-02-6
541-02-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A6582-100G | 04061833382516 |