A8311
Antifoam 204
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
Synonim(y):
organic antifoam
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
emulsion (aqueous)
stężenie
100% (organic)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
room temp
przydatność
(Mammalian (suspension))
bacteria (fermentation)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Antifoam 204 has been used:
- in the expression and purification of PUL (PLAP, Ufd3p, and Lub1p) domain
- in fed-batch fermentation
- to prevent bubble formation due in aeration in Luria Bertani (LB) culture medium for bacterial growth
- in the batch fermentation with mineral medium
Komponenty
Inne uwagi
Uwaga dotycząca przygotowania
The optimal amount of antifoam required for various applications will need to be determined. Antifoam 204 is soluble in methanol, ethanol, toluene, xylene, perchloroethylene, and cold water at temperatures below 15 °C. It is insoluble in warm water and ethylene glycol.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves