Merck
A5633
Antifoam A Concentrate
active silicone polymer 100 %
Synonim(y):
Silicone Antifoam Solution
Wybierz wielkość
25 G
287,00 zł
100 G
580,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
Pozwól nam pomóc
description
100% active silicone polymer
form
suspension
does not contain
emulsifier
composition
active silicone polymer, 100%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable
density
(0.97 g/mL at 25 °C (77 °F))
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
A6582A8011A8582
form
suspension
form
emulsion (aqueous)
form
emulsion
form
emulsion (aqueous)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
100% active silicone polymer
description
-
description
-
description
-
does not contain
emulsifier
does not contain
-
does not contain
-
does not contain
-
composition
active silicone polymer, 100%
composition
-
composition
-
composition
-
General description
Antifoam A Concentrate is an extremely effective foam suppressor for aqueous and non-aqueous systems. It is 100% active silicone polymer. No emulsifiers are present. Antifoam A Concentrate is typically effective at 1-100 ppm. Antifoam A Concentrate should be diluted with 3-10 parts of propylene glycol (aqueous) or vegetable oil (nonaqueous) with slow mixing. The product will be stable in the pH range of 5 to 9. Antifoam A Concentrate can be added directly to a fermentation medium, but it is not recommended that it be pumped to a fermenter on an as-needed basis.
Application
Antifoam A Concentrate has been used as a component of Luria Bertani culture medium for growth of BL21 (DE3) E. coli cells transformed with the plasmids. It has also been used as a constituent in the preparation of aerosol generation fluid.
An extremely effective foam suppresser for use in aqueous and non-aqueous systems.
Preparation Note
1-50 ppm is adequate for most applications.
pictograms
Environment
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
>213.8 °F - closed cup
flash_point_c
> 101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
556-67-2 + 541-02-6
CAS No.
541-02-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Interferon lambda 4 signals via the IFN$\lambda$ receptor to regulate antiviral activity against HCV and coronaviruses
Hamming OJ, et al.
The Embo Journal, 32(23), 3055-3065 (2013)
Resistance of aerosolized bacterial viruses to relative humidity and temperature
Verreault D, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 81(20), 7305-7311 (2015)
Reduced IFN lambda 4 activity is associated with improved HCV clearance and reduced expression of interferon-stimulated genes
Terczynska DE, et al.
Nature Communications, 5, 5699-5699 (2014)
Foams and antifoams
Karakashev SI and Grozdanova MV
Advances in Colloid and Interface Science, 176, 1-17 (2012)