Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 843,00 zł |
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3760,00 zł 3196,00 zł |
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-865-4
MDL number:
Form:
film
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Aflatoxin M1, from Aspergillus flavus
biological source
Aspergillus flavus
Quality Segment
form
film
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12OC=C[C@@]1(O)c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
InChI key
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
General description
Aflatoxins are metabolites of fungus, that are mainly seen in feeds and foods. Aflatoxin M1 is a hydroxylated metabolite of aflatoxin B1. It is liberated in milk, urine and produced in liver after receiving aflatoxin B1.
Application
Aflatoxin M1 is both a hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin that has been shown to cause immunosuppression in animals.
Aflatoxin M1 has been used as a standard to investigate the incidence and occurrence of aflatoxin M1 (AFM1) in Brazilian milk and infant formula. It has also been used as standard to investigate the incidence and occurrence of aflatoxin M1 (AFM1) in dairy products produced in Brazil.
Biochem/physiol Actions
Aflatoxin M1 possesses hepatocarcinogenic properties.
Preparation Note
Aspergillus flavus metabolite.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form film | form powder | form powder | form dry concentrate |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source Aspergillus flavus | biological source - | biological source Aspergillus flavus | biological source - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?