Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
dry concentrate
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Aflatoxins are hepatotoxic metabolites, which are produced by molds, such as Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. They are naturally occurring poisonous carcinogens and the most widely known mycotoxins. They mainly contaminate fruits, vegetables and grains. Aflatoxins contaminate human food and animal feed. They are associated with liver cancer, immune system suppression, reduced growth rates, losses in feed efficiency and death. Aflatoxin B is more carcinogenic than Aflatoxin G.
Application
Aflatoxin B + G mixture has been used for the quantification of aflatoxin by high-performance thin-layer chromatography, using a charge-coupled device detector.
Preparation Note
Concentration: 5 μg aflatoxin B1, 1.5 μg aflatoxin B2, 5 μg aflatoxin G1, 1.5 μg aflatoxin G2 per mL after reconstitution to approx. 5 ml.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form dry concentrate | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?