Przejdź do
A5972
Acetyl-Diabetes Associated Peptide Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
sequence human, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Acetyl-Amylin Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C140H218N42O46 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
3225.48 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sequence from human
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IAPP(3375)
Biochem/physiol Actions
Reverses the inhibitory effects of amylin on glycogen accumulation in vitro
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C280694261A5356
biological source
sequence from human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder (Lyophilisate)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P10997
UniProt accession no.
P06881, P01258
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A5972-.5MG04061832674322