Przejdź do
C2806
Calcitonin Gene Related Peptide Fragment 8-37 human
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
α-CGRP 8-37, FBHuman
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C139H230N44O38
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3125.59
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~70%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C139H230N44O38/c1-66(2)48-86(161-102(193)60-155-113(197)74(17)159-120(204)87(49-67(3)4)168-118(202)83(40-31-45-152-138(147)148)163-123(207)90(53-80-57-151-65-158-80)173-136(220)111(77(20)188)182-131(215)105(145)69(7)8)121(205)169-88(50-68(5)6)122(206)176-96(64-186)129(213)165-84(41-32-46-153-139(149)150)119(203)175-94(62-184)115(199)156-58-101(192)154-59-104(195)177-107(71(11)12)134(218)179-108(72(13)14)133(217)166-82(39-28-30-44-141)117(201)171-91(54-98(142)189)125(209)172-92(55-99(143)190)124(208)170-89(52-79-36-25-22-26-37-79)126(210)180-109(73(15)16)137(221)183-47-33-42-97(183)130(214)181-110(76(19)187)135(219)174-93(56-100(144)191)127(211)178-106(70(9)10)132(216)157-61-103(194)162-95(63-185)128(212)164-81(38-27-29-43-140)116(200)160-75(18)114(198)167-85(112(146)196)51-78-34-23-21-24-35-78/h21-26,34-37,57,65-77,81-97,105-111,184-188H,27-33,38-56,58-64,140-141,145H2,1-20H3,(H2,142,189)(H2,143,190)(H2,144,191)(H2,146,196)(H,151,158)(H,154,192)(H,155,197)(H,156,199)(H,157,216)(H,159,204)(H,160,200)(H,161,193)(H,162,194)(H,163,207)(H,164,212)(H,165,213)(H,166,217)(H,167,198)(H,168,202)(H,169,205)(H,170,208)(H,171,201)(H,172,209)(H,173,220)(H,174,219)(H,175,203)(H,176,206)(H,177,195)(H,178,211)(H,179,218)(H,180,210)(H,181,214)(H,182,215)(H4,147,148,152)(H4,149,150,153)/t74-,75-,76+,77+,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-/m0/s1
InChI key
NDACAFBDTQIYCQ-YVQXRMNASA-N
Gene Information
human ... CALCA(796)
General description
Calcitonin-related peptide α (CALCA) is a 37-amino-acid vasoactive neuropeptide. It is scattered in the central and peripheral nervous systems. The calcitonin/calcitonin gene-related peptide gene complex codes for a small family of peptides: calcitonin, katacalcin and CALCA. This vasodilator is potent than other vasodilators, such as adenosine, substance P or acetylcholine. CALCA gene is located on human chromosome 11p15.2-p15.1. Procalcitonin (PCT) is a calcitonin (CT) precursor.
Application
Calcitonin Gene Related Peptide Fragment 8-37 human has been used in the administration of drugs. It has been used to test the hypothesis that calcitonin gene‐related peptide (CGRP) plays a role in the fetal cardiovascular and metabolic defense responses to acute hypoxaemia by affecting sympathetic outflow.
Biochem/physiol Actions
Selective competitive antagonist at CGRP receptors, but not at calcitonin receptors.
Calcitonin gene-related peptide (CALCA) serves as a proangiogenic growth factor in the development of human placenta. Mutations of CALCA gene is associated with Parkinson′s disease, ovarian cancer and essential hypertension. CALCA induce vascular endothelial cell proliferation, migration and capillary-like tube formation.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0167C0292V3628
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
rat ... Calca(24241)
Gene Information
human ... VIP(7432)
UniProt accession no.
P06881, P01258
UniProt accession no.
P06881, P01258
UniProt accession no.
P01257, P01256
UniProt accession no.
P01282
composition
Peptide content, ~70%
composition
-
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C2806-1MG04061826284681
C2806-.5MG04061833484678