Przejdź do
94261
LL-37 (human) trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Human LL-37 amide Trifluoroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C205H341N61O52 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
4492.28 (free base basis)
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
51101500
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder (Lyophilisate)
color
colorless to white
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
General description
Chemical structure: peptide
Application
LL-37 is used to study host defense mechanisms.
Biochem/physiol Actions
LL-37 is a muntifunctional host defense peptide with antibacterial, antiviral, and immunomodulating activities. It is the only cathelicidin-type peptide found in human. In addition to its antimicrobial activities, LL-37 has been found to regulate inflammation and neutralize lipopolysaccharides from Gram-negative bacteria.
Packaging
1mg
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under inert gas. Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1290D9565D9690
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, viruses, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
-
form
powder (Lyophilisate)
form
-
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)