Przejdź do
A5852
Alkaline Phosphatase Stop Solution
powder, for ELISA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alkaline Phosphatase Stop Solution, for ELISA
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 100 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Application
Stop solution for Alkaline Phosphatase Red and Blue microwell substrate solutions. Use 50 μl of stop solution per 200 μl of reaction mix. Alkaline Phosphatase Stop Solution has been used in terminating the alkaline phosphatase and nitrotetrazolium blue chloride (NBT)/5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) reaction on nitrocellulose membrane.
Preparation Note
Reconstitute with 100 mL of water and mix for 30-60 min.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5629P5655RDD022
solubility
water: 100 mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A5852-100ML04061838168429