Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 612,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
192,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI key
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- in lysis buffer for the isolation of protein from Gram positive bacteria
- as a reagent for the scalable synthesis and post-modification of NU-1000 (mesoporous metal-organic framework)
- as a reagent for the plasma membrane preparation of Lilium davidii or Oryza sativa with high purity
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade reagent grade | grade anhydrous, reagent grade | grade - | grade reagent grade |
| assay ≥97% | assay ≥97% | assay ≥99.0% | assay ≥98.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystalline | form powder or crystals | form powder |
| pH 11.9 (25 °C, 10 g/L) | pH 11.9 (25 °C, 10 g/L) | pH 9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L) | pH 8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L) |
| density 2.564 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.564 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate tribasic
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?