Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 201,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 592,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
201,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
- Potassium phosphate monobasic has been used during isolation of protein from bacterial cells.
- It has been used in the preparation of PZM-3 (defined medium for porcine embryos) medium.[1]
- It has been used in the preparation of phosphate buffer saline.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable | technique(s) qNMR: suitable |
| assay ≥99.0% | assay ≥98.0% | assay ≥99.0% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 300 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) cleaning products |
| form powder | form powder | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?